Tisk…
Hledali jste: Detergenty a povrchové čističe
157  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"157"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Compact HDPE canisters (845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
Katalogové číslo: (88289.360)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
Měrná jednotka: 1 * 5 kg
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Isopropyl alkohol Ph.Eur. 70% v/v s čištěnou vodou Ph.Eur. 30% v/v, filtrovaný přes 0,20 µm filtr.
Katalogové číslo: (3451.1500)
Dodavatel: Avantor
Popis: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
Měrná jednotka: 1 * 1.500 mL
Katalogové číslo: (2157-04)
Dodavatel: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Popis: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (94006.1016)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Isopropyl alkohol Ph.Eur. 70% V/V s čištěnou vodou Ph.Eur. 30% V/V, filtrovaný přes 0,20 µm filtr.
Měrná jednotka: 1 * 6 L
Katalogové číslo: (7348.5000)
Dodavatel: Avantor
Popis: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
Měrná jednotka: 1 * 5 L
Katalogové číslo: (00699030.)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
Měrná jednotka: 1 * 5 kg
Dodavatel: CONTEC
Popis: Neutral detergent with purified water. NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms.
Dodavatel: Diversey
Popis: Concentrated heavy-duty degreaser for cleaning of all heavily soiled surfaces in kitchens like counter tops, stove top and kitchen appliance surfaces....
Dodavatel: Diversey
Popis: Concentrated hand dishwashing liquid for cleaning pots, pans, crockery, glass and all washable utensils.
Udržitelná balení
Udržitelné materiály
Katalogové číslo: (115-3048)
Dodavatel: DESCO
Popis: Reztore® Surface and mat cleaners removes dust, grease, grime, fingerprints, solder flux and other contaminants from ESD mats and other surfaces.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DG521)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: This variety pack contains non ionic proteomic grade detergent solutions, zwitterionic and non-detergent sulphobetaines for trial and optimisation.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (115-3038)
Dodavatel: DESCO
Popis: Statguard® Static Dissipative Cross-Linked Floor Finish is used to dissipate static charges as well as prevent triboelectric (static charge generation...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: CONTEC
Popis: Contec® Sterile NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ready to use, irradiated neutr...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 157
no targeter for Bottom