Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Dezinfekční prostředek
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/28/18945128.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"36"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (A5219.0100)
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   The water required to create the humidity is a potential source of contamination which can disperse into the incubator. Incuwater-Clean™ is an effecti...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   Incubator-Clean™ disinfectant solution prevents contamination with, and growth of, fungi (and spores), bacteria (and spores, including Tuberculosis ba...
Dodavatel:  Biowest
Popis:   Bioguard is used to disinfect surfaces of laboratory apparatus and CO2 incubators. Bioguard prevents contamination with and growth of fungi...
Dodavatel:  Diversey
Popis:   Highly effective, alkaline floor cleaner, designed for use in scrubber driers.
Měrná jednotka:  1 * 10 l
Katalogové číslo: (DIVY7511448)
Dodavatel:  Diversey
Popis:   Ready to use alcohol based disinfectant for use in the food industry. Can be used on surfaces in contact with foodstuffs.
Měrná jednotka:  1 * 6 Bottle
Katalogové číslo: (DIVY7511257)
Dodavatel:  Diversey
Popis:   Divodes FG a detergent disinfectant based on a mixture of propanols is specially formulated for use on surfaces that come into contact with food. It i...
Měrná jednotka:  1 * 2 Kan
Dodavatel:  CONTEC
Popis:   Consisting of 70% v/v Isopropanol blended with highly purified water, this ready to use formulation eliminates mixing and filtration. Used for wiping ...
Dodavatel:  CONTEC
Popis:   Consisting of 70% v/v Isopropanol blended with highly purified water, this ready to use formulation eliminates mixing, filtration, processing and QC e...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 36
  1  2  3  4  5  Další