Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (13)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "pradlo-spodni"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/66/18989966.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The Quantus® underwear sweatshirt is made from a high-quality breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The Quantus® underwear trousers are made from a high-quality breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed ...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The Quantus® underwear T-shirt is made from a breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed for use as unde...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   These long johns and T-shirts are made of breathable PP fabric. They offer thermal insulation, breathability and moisture management properties.
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   These long johns are made of soft SIO-COOL® Comfort polyester, an anti-microbial fabric eliminating all odours. The underwear features moisture absorb...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Functional T-shirt with long sleeves made of SIO-Cool® Comfort fabric consisting of 100% polyester. The very soft fabric is moisture wicking and keeps...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Flame-retardant underwear made of a soft fabric consisting of 60% Protex and 40% Viloft (single jersey).
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Longsleeve made of 50% Viloft® and 50% polyester (interlock). The fabric features an excellent thermal performance and has high moisture wicking prope...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 29
  1  2  3  4  Další