Tisk…
Hledali jste: Systémy pro Kapilární Klektroforézu
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: MICROSOLV TECH CORP
Popis: Creates a perfect detection window. Removes the polyimide coating from 365 µm OD capillaries for detection by UV and LIF.
Katalogové číslo: (EKSI477410)
Dodavatel: EKSIGENT (A PART OF AB SCIEX)
Popis: he dsDNA 1000 Kit is designed for use on the PA 800 Plus and contains the supplies necessary to perform a high-performance separation and analysis of ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HEWLG7100-60002)
Dodavatel: Agilent
Popis: Alignment interfaces are an integral part of the Agilent diode-array detection (DAD) system. These interfaces contain optical slits which are precisel...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Agilent
Popis: Capillary electrophoresis system (CE), accessory, Spare part, Snap caps, PEO
Katalogové číslo: (HEWLG1600-60311)
Dodavatel: Agilent
Popis: Pre-aligned fused-silica capillaries from Agilent Technologies are designed and optimised for ease of use and reliability. All capillary ends are cut ...
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: Agilent
Popis: Capillary electrochromatography is a hybrid of CE and LC and can be performed in the Agilent CE system. Using CE capillaries packed with LC stationary...
Katalogové číslo: (HEWLG1600-67312)
Dodavatel: Agilent
Popis: These fused silica capillaries are designed to analyte mixtures are separated and the components detected via UV-Vis absorption, allowing preliminary ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (VARI196-1002)
Dodavatel: VARIAN
Popis: A series of coated capillaries specifically designed for CE, which are prepared by cross-linking and bonding a novel, proprietary fluorocarbon (FC) po...
Měrná jednotka: 1 * 3 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom