Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Tlumiče pádu a lana
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/17/18945217.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Třídit podle:
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   Forked webbing lanyard, shock-absorbing, ME05, Polyester, With karabiner CS20 and two scaffolding hooks, Délka: 2 m, Ø: 23 mm, Hmotnost: 1,5 kg
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   Restraint rope lanyard, MD02, Polyamid, With two connectors, Délka: 1 m, Ø: 12 mm, Hmotnost: 0,53 kg
Katalogové číslo: (111-1389)
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   Used by many leading rescue services around the world, this comfortable and easy to use rescue sling is based on a helicopter sling: The chest strap c...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DALL1003232)
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   This lanyard offers higher comfort in case of a fall. Ideal for ascending and descending a pole, tower or ladder: The user is always secured by two-wa...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   The lightweight, elasticated Manyard® is ideal when carrying out maintenance on cranes or gantries. When contracted, these shock-absorbing lanyards re...
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   These lanyards, consisting of an adjustable polyamide guy rope with loop and one or two twist lock carabiners, are suitable for a variety of applicati...
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   The ergonomic HandZup® is a unique, patented work positioning system (EN 358) that leaves the hands free and enables the operator to work in complete ...
Katalogové číslo: (DALL1003099)
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   Reinforced lanyard for work positioning, suitable for tree work. The tree worker uses the lanyard together with climbing spurs to climb the tree trunk...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 14
  1  2  Další