Tisk…
Hledali jste: Lékárničky - náhradní příslušenství
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (PLUM5151)
Dodavatel: Plum Safety
Popis: These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
Měrná jednotka: 1 * 20 KS
Katalogové číslo: (PLUM4554)
Dodavatel: Plum Safety
Popis: This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (118-0057)
Dodavatel: ORKLA CARE AB
Popis: Refill pack for the first aid panel, for use in first aid situations.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (118-0247)
Dodavatel: ORKLA CARE AB
Popis: This cleansing spray is intended for rinsing and cleaning out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml phys...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MMMEM82002A)
Dodavatel: 3M MEDICAL
Popis: This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
Měrná jednotka: 1 * 10 Roll
Dodavatel: ORKLA CARE AB
Popis: Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom