Tisk…
Hledali jste: Věšáky
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Palbam
Popis: Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
Dodavatel: Palbam
Popis: Gown racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Dodavatel: Palbam
Popis: These shorter gown racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Dodavatel: Metro International
Popis: Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Katalogové číslo: (PALBGC1302)
Dodavatel: Palbam
Popis: Cleanroom cubby racks.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Metro International
Popis: Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Katalogové číslo: (HUPF7500452)
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Popis: This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: TEKNOMEK
Popis: Our stainless-steel hanging racks are manufactured to the highest standards.
Dodavatel: TEKNOMEK
Popis: Our hygienically designed stainless steel shoe and boot racks come with a hygienic, easier to clean, continuous piece of prongs.
Dodavatel: TEKNOMEK
Popis: Our free-standing rail can be used either with coat hangers or with hooks.
Dodavatel: TEKNOMEK
Popis: Our hanging racks are designed for standard portrait clipboards.
Dodavatel: TEKNOMEK
Popis: Open hook garment hangers are manufactured from 304 grade stainless steel in a polished finish.
Katalogové číslo: (SCAA460014)
Dodavatel: Essity
Popis: The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom