Tisk…
Hledali jste: Destičky s hlubokými jamkami
57  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (732-0612)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP. Tyto destičky pojmou 2,5 ml (2,2 ml při uzavření silikonovými víčky) a lze je použít k uchovávání vzorků nebo jako zásobníky.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Udržitelná balení
Dodavatel: Avantor
Popis: Destičky J.T.Baker® s 96 kulatými jamkami vyrobené z PS jsou ideální pro aplikace ELISA.
Akce
Dodavatel: Avantor
Popis: Tyto hluboké destičky se čtvercovými jamkami, vyrobené z panenského PP, jsou navrženy pro jednoduchou výměnu destiček v automatizovaných systémech. Id...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made of virgin PP to minimise extractables.
Dodavatel: Avantor
Popis: Polypropylenová 96jamková úložná destička s kónickými jamkami.
Akce
Katalogové číslo: (43001-0031)
Dodavatel: Avantor
Popis: Velegnet til brug på Dynex DSX og DS2 instrumenter. Dybt brøndreservoir med 8 brønde.
Měrná jednotka: 1 * 250 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also ideal...
Dodavatel: Avantor
Popis: Vyrobeno z panenského PP pro minimalizaci extrahovatelných částic.
Dodavatel: Avantor
Popis: K dispozici v PP pro automatizované testovací a skladovací systémy.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Se zpevněnými stěnami a dnem s podpůrným žebrováním jsou tyto 2ml destičky z PP s čtvercovými jamkami vhodné a bezpečné pro extrakci DNA z rostlinnéh...
Katalogové číslo: (548-3375)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® 96-Well plates and covers are designed for chromatography and high throughput screening (HTS) applications.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These deep 384 square well plates are made from PP in a Class 100000 cleanroom. They are designed for high density sample collection and/or storage.
Katalogové číslo: (WAKF293-35221)
Dodavatel: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Popis: The BioCleanPlate Wako™ are endotoxin-free microplates that are individually wrapped to reduce the chance of contamination and are perfect for LAL tes...
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
New Product
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: These as-molded, untreated plates are manufactured from a high purity polypropylene copolymer, making them some of the cleanest uncoated plastic plate...
Katalogové číslo: (738-0180)
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: COC, clear, non sterile, without lid. Made of solvent resistant cycloolefin, these microplates are characterised by good chemical resistance to polar ...
Měrná jednotka: 1 * 40 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Ideal for sample collection, storage and combinatorial chemistry library applications.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom