Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Mikroskopy fluorescenční
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Model VisiScope® IT405 FLD byl navržen pro výzkum tkáňových kultur v klinických a biotechnologických laboratořích.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   LED microscope for transmitted and fluorescence reflected light.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2724)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These epifluorescence microscopes are designed for lab applications.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2749)
Dodavatel:  IDCP B.V.
Popis:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Dodavatel:  IDCP B.V.
Popis:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5