Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "stojanky-plovouci-pro-zkumavky"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/71/18709571.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Dodavatel:  IKA
Popis:   Floating tube rack for 8×15 ml tubes
Katalogové číslo: (BELAF188760020)
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   PP
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   PP, coloured.
Katalogové číslo: (EDVO689)
Dodavatel:  EDVOTEK EUROPE LTD
Popis:   Floating rack is ideal for floating tubes in water baths and tubs.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   PP
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5