Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (20)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "nadobky-na-moc"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/68/18989968.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Přírodní PP, se žlutým šroubovacím uzávěrem
Dodavatel:  SIMPORT SCIENTIFIC
Popis:   A 3/4 litre capacity polypropylene and polyethylene container anatomically designed with a large opening for ease of patient use. A large handle and s...
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   HDPE, amber, with white screw cap
Měrná jednotka:  1 * 35 KS
Dodavatel:  SIMPORT SCIENTIFIC
Popis:   PP urine container with tamper evident aqua PE screw cap, ideal for collecting, storing and transporting urine samples.
Dodavatel:  SIMPORT SCIENTIFIC
Popis:   Urine specimen tubes, with screw cap, graduated, Kónické dno, samostatně stojící, PP, Objem: 10 ml, Výška: 84 mm, Ø vněj.: 16,6 mm
Katalogové číslo: (SIMPC566-120CYS)
Dodavatel:  SIMPORT SCIENTIFIC
Popis:   PP urine container with tamper evident cyan PE screw cap, ideal for collecting, storing and transporting urine samples.
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Dodavatel:  NUNC
Popis:   Transport and universal containers comply with 95 kPascal test described in UN Packaging Instructions 602/650 for transport of infectious substances a...
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Nádoba na moč, 2.5L, HDPE 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Další