Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (70)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Barviva pro histologii
34  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   DC1 slow-acting decalcifiers contain a mixture of formic acids and formalin.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   This medium-acting decalcifier contains a mixture of hydrochloric acids.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   These consumables are sold in kits.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Vials with chinese inks.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Contains a mixture of hydrochloric acid and alcohols with some EDTA.
Dodavatel:  Biotium
Popis:   TrueBlack™ is a reagent for quenching lipofuscin autofluorescence in tissue sections for immunofluorescence staining. Lipofuscin consists of highly au...
Měrná jednotka:  1 * 1 ml
Dodavatel:  Cayman Chemical
Popis:   Calcein AM is a cell-permeable dye that upon entering live cells is cleaved by intracellular esterases, leaving membrane-impermeant calcein.
Dodavatel:  Biotium
Popis:   DAPI is a blue fluorescent DNA dye. It binds to the minor groove of dsDNA with a 20-fold fluorescence enhancement. DAPI dilactate is more water solubl...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 34
  1  2  3  4  5  Další