Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Barviva pro mikrobiologii
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"11"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   A colorimetric screening system, based on the expression of the lac operon’s -galactosidase coding gene lacZ, is widely used in the selection of bacte...
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Special dyes to highlight the morphology of microorganisms. Some examples are Gram’s staining (widely used for microscopy identification of bacteria) ...
Dodavatel:  Biotium
Popis:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Katalogové číslo: (A8112.0015)
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
Měrná jednotka:  1 * 15 ml
Katalogové číslo: (29067.)
Dodavatel:  Biotium
Popis:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin, which can be found in the cell walls of fungi, algae, and plants. It is...
Měrná jednotka:  1 * 20 ml
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain.
Katalogové číslo: (ICNA093030000)
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Mycoplasma stain is a DNA fluorochrome designed for in situ detection of mycoplasma and other prokaryotic organisms in cell cultures.
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (SAFF61335-100ML)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Lactophenol blue is a stain used in microscopy and microbiology.
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 11
  1  2  Další