Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "barviva-pro-molekularni-biologii"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"54"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (E888-100ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine) Membrane Substrate consists of two solutions that are mixed immediately before use for the detection of horseradi...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Ready to use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase (HRP) activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA a...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   VividPro Plus™ is a fluorescent protein stain that can be used in a fast co-electrophoretic protocol to visualise proteins in SDS PAGE gels with a sen...
Katalogové číslo: (J239-5ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Magenta loading dye, 10X
Měrná jednotka:  1 * 5 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   VividPro™ is a generic fluorescent stain for protein gel electrophoresis that can be used to visualise proteins in SDS PAGE gels with a sensitivity th...
Katalogové číslo: (N600-5ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Quick-View fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in a...
Měrná jednotka:  1 * 5 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Liquid Stable Nuclear Fast Red is a room temperature, stable solution formulated specifically to prevent precipitation during storage. Liquid-Stable N...
Katalogové číslo: (J644-100ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and sol...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 54
  1  2  3  4  5  6  7  Další