Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (6)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
zkumavky-pro-odber-krve
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/20/18989320.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (SLIN39375T)
Dodavatel:  Sterilin
Popis:   Glass, wide neck, with screw cap.
Měrná jednotka:  1 * 420 KS
Dodavatel:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis:   The test tubes are made from Polyethylene terephthalate (PET). Resistant to mechanical stress, centrifugation, breakage during standard procedures of ...
Dodavatel:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis:   The test tubes are made from Polyethylene terephthalate (PET). Resistant to mechanical stress, centrifugation, breakage during standard procedures of ...
Katalogové číslo: (KIMA13820)
Dodavatel:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis:   Glycolysis inhibitors tube, Vacutest®, Objem: 4,0 ml, S: KF+Na2 EDTA, Délka: 75 mm, Ø: 13 mm, Barva víčka: Šedá
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Katalogové číslo: (KIMA18648)
Dodavatel:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis:   Polypropylene test tube with stopper.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Dodavatel:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis:   The test tubes are made from Polyethylene terephthalate (PET). Resistant to mechanical stress, centrifugation, breakage during standard procedures of ...
Dodavatel:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis:   The test tubes are made from Polyethylene terephthalate (PET). Resistant to mechanical stress, centrifugation, breakage during standard procedures of ...
Dodavatel:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis:   Polypropylene test tube with cap.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 32
  1  2  3  4  Další