Tisk…
Hledali jste: Lázně tkáňové
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (720-2423)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Histologická vodní lázeň W20 je ideální pro napínání parafínových řezů. Nízký profil jednotky poskytuje přehled a zaručuje bezpečnou manipulaci s řezy...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (462-0624)
Dodavatel: LAUDA
Popis: Tissue float bath for stretching and drying cut tissue samples. Working temperature range of the histology bath is 25 to 80 °C.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOEI145951-2)
Dodavatel: BOEKEL SCIENTIFIC
Popis: Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (ELET48572-55)
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Designed to assist in tissue preparation in histology and pathology laboratories.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SLEE13000500)
Dodavatel: Slee
Popis: This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom