Tisk…
Hledali jste: Zdroje napájecí
20  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Power supply, VWR®, CH-plug, Power supply, dual voltage
Dodavatel: VWR Collection
Popis: For most electrophoresis applications, the Basic power supply is ideal. For high current blotting applications, choose the High Current power supply.
Katalogové číslo: (700-1285)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Napájecí zdroj VWR® PerfectBlue je zkonstruován s PC krytem a čelní deskou z ABS zpomalující hoření a je ideální pro elektroforézu DNA, RNA, proteinů,...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0856)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® mini power supply is a basic, economical unit perfect for small nucleic acid gel tanks.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-1316)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Napájecí zdroj VWR® PerfectBlue je zkonstruován s čelní deskou z ABS zpomalující hoření a je ideální pro elektroforézu DNA, RNA, proteinů, při blotova...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MFLX77200-07)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Make the most of your Masterflex drives replacement parts and other accessories.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MFLX77120-11)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Safely adapt your VDC powered C/L® pump.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
CE Compliant
Katalogové číslo: (MFLX07525-90)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Optimize performance of your Masterflex pump.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: Power supply, VisLED power supply input 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, output 21 V/1.00A, UL and CE (incl. Med-Norm)
Katalogové číslo: (NANOPAC-300P)
Dodavatel: NANOENTEK
Popis: The nanoPAC mini power supply are an ultra compact and economic unit ideal for use with DNA (horizontal) and protein (vertical) electrophoresis system...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Dodavatel: Corning
Popis: Axygen power supplies are ideal for most electrophoresis needs.
Katalogové číslo: (115-3060)
Dodavatel: DESCO
Popis: PCB rack is moulded from a conductive thermoplastic compound based on polypropylene copolymer with carbon black and reinforced with mica flake.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: CONSORT
Popis: A complete range of power supplies for electrophoresis applications, including DNA sequencing, flat bed iso-electric focussing, horizontal and vertica...
Katalogové číslo: (732-1424)
Dodavatel: EDVOTEK EUROPE LTD
Popis: EVT 300 power supplies can operate M6Plus units, two M12 units or two HexaGels (at 75 V). The EVT 300 runs gels as fast as 20 to30 minutes (at 15...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cytiva
Popis: Choice of adapters for connecting 4 or 2 mm leads to 2 or 4 mm output jacks, respectively.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Ideal for use with McMillan Flow High-Accuracy Flowmeters.
CE Compliant
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom