Tisk…
Hledali jste: Připravená mikrobiologická média
132  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"132"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Environmental Petri plates 90 mm for active and passive air monitoring in pharmaceutical industries.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Pro různé mikrobiologické použití.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dostupné jako 90 mm desky dle na normy. TLHTh (Tween®, lecitin, histidin, thiosulfát) se používají jako dezinfekční neutralizátory. Tašky jsou k dispo...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dip slides pro mikrobiologické sledování povrchů a kapalin. Každý slide má média na 2 stranách: buď může mít na obou stranách stejné médium, nebo dva ...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kultivační média připravená přímo k použití pro požadavky mikrobiologických testů v potravinářském průmyslu, kontrole kvality vody a životního prostře...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Pro různé mikrobiologické aplikace.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Mikrobiologická kultivační média naplněná v sáčcích jsou ideální pro použití všude tam, kde se používají velká množství vzorků.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: MediaBag W (wire-bag) are folded bags without connectors.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ověření aseptického zpracování by mělo zahrnovat simulační test s použitím živného média, známý jako test plnění média nebo simulace média. Výběr živn...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Culture media for sterility tests, diluents for the homogenisation of samples for the microbiological examination and rinsing fluids for membrane filt...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Konektor z nerezové oceli, Objem: -, Aplikace: Accessory
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Každý sáček obsahuje předem odvážené množství granulovaného kultivačního média v dvojitém sáčku, který je ozářen. V době, kdy je potřeba médium použít...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Sáčky s kultivačními médii typu T (tube bag) jsou naplněny předváženým množstvím granulovaného kultivačního média. K přívodní trubičce sáčku asepticky...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Surface and liquid flexible slides for simple and effective microbiological monitoring and hygiene testing of surfaces and fluids.
Katalogové číslo: (J833-1L)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: LB Broth, liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant protein...
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 132
no targeter for Bottom