Tisk…
Kyselina sírová 100%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85741.290EA 0 CZK
85741.290 85741.243
Kyselina sírová 100%, GPR RECTAPUR®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
UN: 1830
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
H₂SO₄ content (%) 98,2 - 100 %