Dvoupaprskový spektrofotometr UV/Vis P9 je přístroj se snadnou obsluhou a pokročilým výkonem.
- Highly accurate and reliable
- Simple, elegant design with aluminum base
- Easy to change lamp
- User friendly interface
- 64 GB internal storage capabilites
- USB-A + B, Ethernet, VGA, HDMI connectivity
K dispozici je řada základních funkcí, například fotometrický test, skenování více vlnových délek, kinetika, kvantifikační test, skenování spektra a biologické metody.
The instrument is shipped with VWR® UV studio standard software, sample cuvettes (glass/quartz), power cords (EU/UK/CH), USB cable and dust cover. For the audit trail function, please refer to 634-1183 (optional accessory).