Tisk…
Heating and drying ovens, Universal UF/UFplus (forced convection)
Dodavatel: Memmert
466-0348EA 119090 CZK
466-0348 466-0349 MEMMUF110M MEMMUF750M MEMMUF1060MPLUS MEMMUF160M MEMMUF450MPLUS 466-0350 466-0355 466-0356 466-0433 466-0434 466-0357 466-0358 466-0351 466-0352 MEMMUF30M 466-0353 MEMMUF30MPLUS 466-0354 MEMMUF75MPLUS 466-0359 MEMMUF450M MEMMUF160MPLUS MEMMUF55MPLUS MEMMUF260MPLUS MEMMUF260M MEMMUF110MPLUS 466-0360 MEMMUF750MPLUS MEMMUF1060M 466-0345 466-0346 466-0347 MEMMUF55M MEMMUF75M
Heating and drying ovens, Universal UF/UFplus (forced convection)
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Inkubátory řady nabízí modely s nucenou cirkulací s teplotním rozsahem do +300 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY nebo dvěma - TwinDISPLAY displeji dle zamýšleného používání.
  • Jednotky SingleDISPLAY, vhodné pro standardní aplikace
  • Parametry ovládacího panelu ControlCOCKPIT: teplota (°C nebo °F), rychlost ventilátoru, poloha ventilační klapky, doba trvání programu, časové zóny a nastavení letního času
  • jedno teplotní čidlo PT100 se čtyřvodičovým zapojením a ethernetové rozhraní pro prohlížení protokolu
  • dvojitá ochrana proti přehřátí včetně optické signalizace alarmu: elektronická kontrola teploty s možností nastavení požadované hodnoty a mechanická tepelná ochrana (ochrana třídy 1) podle DIN 12880 chrání sušárnu a vypíná ohřev při překročení maximální povolené teploty přibližně o 10°C
Všechny komory mají nerezovou vnitřní komoru a vnější plášť, nerezová ocel přispívá k dlouhé životnosti a snadno se čistí. Sušárny mají zabudovaný záznamník dat a digitální časovač nastavitelný v rozsahu 1 minuta až 99 dní a 23 hodiny. Funkce SetpointWAIT zaručí, že proces nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty. Tuto funkci lze využít i při použití nezávislých PT100 senzorů, takže čas začne běžet až po dosažení teploty ve všech měřených bodech. Ovládání modelů TwinDISPLAY je velice snadné a intuitivní, zadávání údajů v software AtmoCONTROL se provádí způsobem „drag and drop“ - táhni a pusť. Software umožňuje sledovat až 32 připojených zařízení a zasílá automatický alarm na jednu nebo více zadaných emailových adres. Jednotky TwinDISPLAY lze využít pro rychlé a snadné programování složitých teplotních křivek.
Jednotky TwinDISPLAY, vhodné pro procesy se složitými teplotními křivkami:
Intuitive, user friendly ovens with 2 TFT displays. ControlCOCKPIT with USB port. ControlCOCKPIT parameters as above
Two PT100 sensors in a 4-wire circuit for mutual monitoring, taking over functions in case of an error
The HeatBALANCE function allows application specific adjustment of heating power distribution (balance) between the upper and lower heating areas
Logged protocol data is displayed on the ControlCOCKPIT (max. 10000 values correspond to approx. 1 week)
Ethernet interface for reading out the protocol log and for uploading and implementing programs and for online logging
Multiple over-temperature protection with audible and visual alarm: Electronic temperature monitoring TWW/TWB adjustable on display (independent adjustable temperature safety device Class 3.1, which protects the samples and the oven) and mechanical temperature limiter TB (protection Class 1) acc. to. DIN 12880. AutoSAFETY automatically adjusts to the set value within a freely adjustable tolerance range. Setting individual MIN/MAX values for over-/under-temperature
Sušárny Um, které mají stejnou technickou specifikaci jako standardní modely, jsou klasifikovány jako ZP třídy I v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředích 93/42/EHS.
Možné použití zdravotnického prostředku:
Jednotky UFm nebo UFmplus jsou vybaveny ventilátorem pro nucenou cirkulaci vzduchu, mohou být používány pro ohřev nesterilních látek nebo prostěradel.
Certifikace: Stupeň krytí IP dle DIN EN 60529: IP 20
Informace o príslušenství: Více informací o rozsahu nabídky polic naleznete na našich stránkách vwr.com nebo u svého obchodního zástupce společnosti Avantor.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez polic, objednávejte požadované police zvlášť. Na vyžádání Vám můžeme poskytnout řadu dalšího příslušenství a továrních úprav, např. zabudované průchodky, vnitřní zásuvky, osvětlení a vnitřní dveře. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti Avantor před objednáním, pozdější úpravy není možné provádět. Jednotky U 450 a U 750 vyžadují třífázové vstupní napájení.