Zadání objednávky
Masterflex® I/P® Bulk-Packed Precision Pump Tubing, C-Flex®, Avantor®
Masterflex® I/P® Bulk-Packed Precision Pump Tubing, C-Flex®, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® I/P® Bulk-Packed Precision Pump Tubing, C-Flex®, Avantor®
Certificates
Specifications
  • Model:
  • 06436-73
  • 06436-26
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Maximální tlak:
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,06 bar (30 psi)
  • Minimální teplota:
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • Maximální teplota:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Maximální vakuum:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • I/P
  • I/P
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilizace:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • Záruka:
  • Out of box
  • Out of box
Specifications
Related Information
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Hadice int.Ø
    Materiál hadice/trubice
    I/P Masterflex tubing size
    Hose barb size
    Maximální průtok
    Bal.
    Availability
    Price
  • 01
    I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 26; 10 Bags of 25 ft/Bg
    6,40 mm (0,252")
    C-Flex®
    26
    0,25"
    4000 ml/min
    10
    Log in for availability
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 40 000,00 Kč
    40 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       40 000,00 Kč
    Local Article Number: MFLA06436-26
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Model
    06436-26
    Environmentally Preferable
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    Maximální tlak
    2,06 bar (30 psi)
    Minimální teplota
    –45 °C (–50 °F)
    Maximální teplota
    121 °C (250 °F)
    Min. temperature (dynamic)
    –40 °C (–40 °F)
    Max. temperature (dynamic)
    100 °C (212 °F)
    Maximální vakuum
    660 mm Hg (26" Hg)
    Pump series
    I/P
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
    Sterilizace
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    Suction lift H₂O
    8,8 m (29 ft.)
    Záruka
    Out of box
    CE certificate
  • 02
    I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 73; 10 Bags of 25 ft/Bg
    9,50 mm (0,374")
    C-Flex®
    73
    0,375"
    8000 ml/min
    10
    Log in for availability
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 44 250,00 Kč
    44 250,00 Kč
    1 * 10 KS
       44 250,00 Kč
    Local Article Number: MFLA06436-73
    Specifications:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Model
    06436-73
    Environmentally Preferable
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    Maximální tlak
    1,4 bar (20 psi)
    Minimální teplota
    –45 °C (–50 °F)
    Maximální teplota
    121 °C (250 °F)
    Min. temperature (dynamic)
    –40 °C (–40 °F)
    Max. temperature (dynamic)
    100 °C (212 °F)
    Maximální vakuum
    660 mm Hg (26" Hg)
    Pump series
    I/P
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
    Sterilizace
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    Suction lift H₂O
    8,8 m (29 ft.)
    Záruka
    Out of box
    CE certificate