Tisk…
zinek, dust, GPR RECTAPUR® 45 µm
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
29061.290EA 2830 CZK
29061.290
zinek, dust, GPR RECTAPUR® 45 µm
zinek
Vzorec: Zn
MW: 65,39 g/mol
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (total Zn; complexometric) min. 95,0%
Appearance grayish, heavy powder
Substance insoluble in HNO3 max. 0,5%
Cadmium (Cd) max. 0,2%
Copper (Cu) max. 0,005%
Iron (Fe) max. 0,01%
Tin (Sn) max. 0,01%