Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
Dodavatel: G Bioscienes
|
Varování
|
Synonyms:
Sulfo MBS
BC12EA
16980
CZK
BC12
Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
m-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulfosuccinimide esterHeterobifunctional Cross Linker
Upozornení: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vzorec:
C₁₅H₉N₂O₉S·Na MW: 416,295 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01318594 CAS číslo: 92921-25-0 |
Výsledky specifikačního testu
Spacer Arm (Å) | 9.9 |
Reactive Toward | Primary Amine + Sulfhydryl |
Membrane Permeable | NO |
Water Soluble | YES |
Cleavable/ Reversible | NO |