2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
Dodavatel: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD10860-1GEA
371
CZK
BLDPBD10860-1G
BLDPBD10860-250MG
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
2-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O MW: 235,0255 g/mol |
MDL Number:
MFCD04038255 CAS číslo: 56159-89-8 |