Tisk…

Síran hořečnatý 98%

BLDPBD137048-25GEA 171 CZK
BLDPBD137048-25G BLDPBD137048-500G BLDPBD137048-100G BLDPBD137048-1000G
Síran hořečnatý 98%
Síran hořečnatý

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Vzorec: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR