Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
BLDPBD138646-250MGEA
827
CZK
BLDPBD138646-250MG
BLDPBD138646-1G
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₆FNO₂ MW: 179,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD08688582 CAS číslo: 886732-29-2 |