Tisk…
1,4-Anthraquinone 98%
BLDPBD15686-5GEA 513 CZK
BLDPBD15686-5G BLDPBD15686-25G BLDPBD15686-1G
1,4-Anthraquinone 98%
1,4-Anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
MDL Number: MFCD00013724
CAS číslo: 635-12-1