8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane 98% + stabilizovaný
Dodavatel: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
BLDPBD164723-1GEA
5900
CZK
BLDPBD164723-1G
BLDPBD164723-250MG
BLDPBD164723-5G
8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane 98% + stabilizovaný
8-Methylene-1,4-dioxa-spiro[4.5]decane
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Vzorec:
C₉H₁₄O₂ MW: 154,206 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07779440 CAS číslo: 51656-90-7 |