Tisk…
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine 98%
Dodavatel: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD228517-250MGEA 1290 CZK
BLDPBD228517-250MG
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine 98%
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂S₂
MW: 277,362 g/mol
MDL Number: MFCD20926232
CAS číslo: 23503-68-6