3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
BLDPBD266813-100MGEA
1170
CZK
BLDPBD266813-100MG
BLDPBD266813-1G
BLDPBD266813-250MG
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230,016 g/mol |
MDL Number:
MFCD00462872 CAS číslo: 882722-99-8 |