2-Aminooxazole 97%
Dodavatel: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD33700-1GEA
513
CZK
BLDPBD33700-1G
BLDPBD33700-10G
BLDPBD33700-5G
BLDPBD33700-250MG
BLDPBD33700-25G
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Vzorec:
C₃H₄N₂O MW: 84,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD07364485 CAS číslo: 4570-45-0 |