Tisk…
7-Hydroxy-2-methylchromone 95%
BLDPBD396666-100MGEA 1520 CZK
BLDPBD396666-100MG BLDPBD396666-250MG
7-Hydroxy-2-methylchromone 95%
7-Hydroxy-2-methylchromone
Vzorec: C₁₀H₈O₃
MW: 176,1700 g/mol
MDL Number: MFCD00208225
CAS číslo: 6320-42-9