5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile 97%
BLDPBD572908-1GEA
4510
CZK
BLDPBD572908-1G
BLDPBD572908-100MG
BLDPBD572908-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile 97%
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Vzorec:
C₇H₅ClN₂O MW: 168,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD17214212 CAS číslo: 1256812-94-8 |