5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
Dodavatel: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD65837-1GEA
485
CZK
BLDPBD65837-1G
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine 95%
5-Ethyl-2,3-dimethylpyrazine
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,1900 g/mol |
MDL Number:
MFCD04038059 CAS číslo: 15707-34-3 |