3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
Dodavatel: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD86930-10GEA
3450
CZK
BLDPBD86930-10G
BLDPBD86930-1G
BLDPBD86930-5G
BLDPBD86930-250MG
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Vzorec:
C3H7ClFN MW: 111,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD05663715 CAS číslo: 617718-46-4 |