Tisk…

N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%

Dodavatel: Spectrum Chemical

SPCMT2016-1KGEA 11830 CZK
SPCMT2016-1KG
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Vzorec: C₁₄H₃₂N₂O₄
MW: 292,42 g/mol
Hustota: 1,013
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004534
CAS číslo: 102-60-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay Approx. 98%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR