Moderním materiálům a výrobní technologii byl vivinut design rámečků, který kombinuje menší velikost a vysokou mechanickou odolnost.
- vrstva TPU je napevno připevněna k rámečku, zajišťuje perfektní přizpůsobení; snadné čistení
- nízká hmostnost umožňuje nositeli pracovat delší dobu bez rozptylování a problémů
- pružné a jemné části se perfektně se perfektně přizpůsobí obličeji a celkově výborně pasují
- pohodlný klip pro odstranění potního pásku před čištěním
Uvex supravision extreme coating:
- Permanent anti-fog effect forms a thin film of water without weakening the visibility
- Extremely scratch-resistant, resistant to chemicals and easy to clean
Hmotnost: 46 g
Certifikace: EN 166, EN 170