Tisk…
Míchačky magnetické vícemístné, MIXdrive
Dodavatel: 2mag
442-0787EA 57570 CZK
442-0787 442-0784 442-0785 442-0788 442-0783 442-0786
Míchačky magnetické vícemístné, MIXdrive
Míchadla Míchačky magnetické vícemístné
Hermeticky uzavřený nerezový plášť je odolný vůči vodě, prachu a bakteriím. Základní verze jednotky lze provozovat při teplotách do 50 ° C, jednotky pro použití při vysokých teplotách (HT) lze v lázních používat až do teplot 95 ° C, v sušárnách až do 200 ° C.
  • bezúdržbový indukční pohon nepodléhající opotřebení
  • plynulé stabilní míchání
  • lze ponořit do vodní nebo olejové lázně
  • vhodné pro použití v CO₂ inkubátorech
Pomalý náběh rychlosti pro spolehlivé a bezpečné zrychlení míchadla
Funkce QuickSet pro nastavení počáteční a maximální rychlosti
Při vypínání se uloží aktuální provozní stav a nastavení
Digitální displej pro nastavení rychlosti (MIXcontrol 20/40)
Stupeň krytí dle IP: IP 20
MIXcontrol 20. Rychlost: 100 - 1600 min-1
Nerezová řídící jednotka pro připojení 1 míchačky MIXdrive. Nastavení výkonu ve čtyřech krocích.
MIXcontrol 40. Rychlost: 100 - 2000 min-1
Nerezová řídící jednotka pro připojení 2 míchaček MIXdrive. Nastavení výkonu v deseti krocích.
MIXcontrol eco. Rychlost: 120 - 1200 min-1
Řídící jednotka v plastovém výlisku pro připojení 1 míchačky MIXdrive. Bez funkce QuickSet, paměti a displeje.
Certifikace: IP 68
Informace pro objednávání: externí řídící jednotka musí být objednána zvlášť.