Tisk…
Hledali jste: Mikrobiologická média dehydratovaná
96  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Řada kultivačních médií v souladu s normami ISO a Mezinárodním harmonizovaným lékopisem. Všechna naše média jsou, jak byste očekávali, vyráběna z vyso...
Katalogové číslo: (J869-500G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Terrific broth is an enriched medium, ideal for culturing cells for nucleic acid purification and recombinant protein expression.
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR® dehydrated culture media that has been granulated offers both convenience and safety benefits. The correct dissolution of culture media is critic...
Katalogové číslo: (3508.)
Dodavatel: Avantor
Popis: Faucet diluting fluid
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Lysogeny broth (LB) is a nutritionally rich medium used for the propagation and maintenance of E. coli. It is also widely used for the preparat...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Scholten's broth (modified)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Dehydrated culture media in small sachets ready to make up exactly 500 ml of medium.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: 2XYT medium broth powder is used to prepare rich broth for the propagation of M13 bacteriophage.
Katalogové číslo: (J906-500G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Bujón Super optimální bujón (SOB) se používá pro přípravu nutričně bohatého růstového média a transformaci kompetentních E. coli.
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Katalogové číslo: (J873-500G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Used for the preparation of media for the detection of yeasts and moulds.
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Katalogové číslo: (J903-500G)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: YPD broth is used for the propagation and maintenance of yeasts.
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Tryptone soya broth (TSB), 500 g, Aplikace: Universal media, Selektivní pro: -, Standard: -
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Easy solve dehydrated culture media in tablets in destilled water.
Dodavatel: CHROMAGAR
Popis: Chromogenic technology applied to culture media allows you to differentiate and easily identify, inside one single plate, the growth of different micr...
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Rich medium for the growth of E. coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Yeast Exract
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom