Tisk…
Hledali jste: Svorky pro běžné účely
134  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"134"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Katalogové číslo: (241-0034)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní slitina hliníku.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Clamp, Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 2000 ml, Určeno pro: 2000 ml Erlenmeyer
Katalogové číslo: (241-0032)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní slitina hliníku.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Katalogové číslo: (241-0040)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní slitina hliníku. Svorka s flexibilním ramenem, velikost flexibilního ramene Ø12×200 mm.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Clamp, Držáky na baňky, nerez ocel, VWR®, Nerezová ocel, Určeno pro: 125 ml baňky
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Clamp, Držáky na baňky, nerez ocel (pro Erlenmeyerovy baňky), Určeno pro: 2800 ml
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Clamp, Svorky na láhve médií, nerezová ocel, VWR®, Nerezová ocel, Určeno pro: 500 ml
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nerezová ocel. Snadno použitelná svorka s robustní konstrukcí.
Katalogové číslo: (444-0916)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The multi purpose clamp is designed to securely hold every type of laboratory glassware and apparatus.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní slitina hliníku
Katalogové číslo: (241-0043)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vinyl, černý. Jednoduchá model.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Katalogové číslo: (241-0409)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Fixed-position clamps made of stainless steel with electro-polished finish. Used to hold apparatus near the lab frame where no adjustment is required ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 134
no targeter for Bottom