Tisk…
Polyethylene glycol 2,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL295906-500GEA 3540 CZK
SIAL295906-500G SIAL295906-250G
Polyethylene glycol 2,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 2,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 2000 g/mol
Bod tání: 49…52 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2