Tisk…
Hledali jste: 3-Hydroxy-5-methylisoxazole
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: 3-Hydroxy-5-methylisoxazole ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: 3-Hydroxy-5-methylisoxazole 97%
Dodavatel: Merck
Popis: 3-Hydroxy-5-methylisoxazole, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (EHERC14270000)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Popis: 3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Měrná jednotka: 1 * 25 mg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom