Tisk…
Hledali jste: 6-Methyl-2-thiouracil
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: 6-Methyl-2-thiouracil 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: 6-Methyl-2-thiouracil ≥98%
Katalogové číslo: (APOSOR27585-50G)
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: 6-Methyl-2-thiouracil
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Katalogové číslo: (SIAL69400-100G)
Dodavatel: Merck
Popis: 6-Methyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Katalogové číslo: (EHERC15144300)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Popis: 6-Methyl-2-thiouracil
Měrná jednotka: 1 * 0,1 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom