Tisk…
Hledali jste: 6-Propyl-2-thiouracil
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: 6-Propyl-2-thiouracil 97+%
Katalogové číslo: (ACRO121310250)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: 6-Propyl-2-thiouracil ≥98%
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: 6-Propyl-2-thiouracil
Dodavatel: Merck
Popis: 6-Propyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: 6-Propyl-2-thiouracil for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (EHERC16530500)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Popis: 6-Propyl-2-thiouracil
Měrná jednotka: 1 * 0,25 g
Katalogové číslo: (46698-250MG)
Dodavatel: Merck
Popis: 6-Propyl-2-thiouracil, Supelco®
Měrná jednotka: 1 * 250 mg
Katalogové číslo: (PROOICRS0403)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: 6-Propyl-2-thiouracil
Měrná jednotka: 1 * 100 mg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom