Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
n-Butyllithium
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK. (V rámci rozbalovací nabídky lze najednou vybírat více kritérií)
SearchResultCount:"17"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Katalogové číslo: (L14775.AE)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Packaged in resealable septum cap bottle
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Katalogové číslo: (41248.JR)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   n-Butyllithium 2.2 M in hexane
Měrná jednotka:  1 * 0,2 mol
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   n-Butyllithium 2.7 M in toluene, AcroSeal®
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   n-Butyllithium 20% (w/w) 2.5 M in cyclohexane/hexane (mixture of isomers), AcroSeal®
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   n-Butyllithium 10 mol/l in hexane
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 17
  1  2  3  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT