Tisk…
9-Anthracenemethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO181870250EA 5300 CZK
ACRO181870250 ACRO181870050
9-Anthracenemethanol 98%
9-Anthracenemethanol
Vzorec: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001264
CAS číslo: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥97.5 %