Diammonium tetrachloropalladate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO195170100EA
41730
CZK
ACRO195170100
ACRO195170020
Diammonium tetrachloropalladate 98%
Diammonium tetrachloropalladate
Vzorec:
H₈Cl₄N₂Pd MW: 284,31 g/mol Hustota: 2,17 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010884 CAS číslo: 13820-40-1 EINECS: 237-498-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green to red to brown Powder or crystals |
Palladium (Pd) | ≥36.5 % |