Tisk…

Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 97+%

Varování

ACRO378850050EA 4860 CZK
ACRO378850050 ACRO378850010
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 97+%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352,37 g/mol
Bod tání: 204…208 °C
MDL Number: MFCD00014892
CAS číslo: 4731-65-1
EINECS: 225-235-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 208 °C
HPLC ≥97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR