Ammonium hexachloroplatinate(IV) (≥43,4% Pt)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
12882.03EA
4770
CZK
12882.03
12882.06
Ammonium hexachloroplatinate(IV) (≥43,4% Pt)
Ammonium hexachloroplatinate(IV)
Electroplating of platinum, manufacturing of platinum sponge
Vzorec:
H₈Cl₆N₂Pt MW: 443,87 g/mol Bod tání: Dec. Hustota: 3,06 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010886 CAS číslo: 16919-58-7 EINECS: 240-973-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00582 |